2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR300908-1G
OR300908-250MG
OR300908-500MG
OR300908-5G
APOSOR300908-1GEA
197
EUR
APOSOR300908-1G
APOSOR300908-250MG
APOSOR300908-500MG
APOSOR300908-5G
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
Formel:
C₁₅H₁₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00631398 CAS-Nummer: 32153-18-7 |