1,3-Dichlor-4-iodbenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Dichloriodbenzol, 2,4-Dichlor-1-iodbenzol

OR30094-100G
APOSOR30094-100GEA 102 EUR
APOSOR30094-100G
1,3-Dichlor-4-iodbenzol
1,3-Dichlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272.9 g/mol
Siedepunkt: 262…263 °C
Dichte: 2.01 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001035
CAS-Nummer: 29898-32-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR