Methyl-m-toluat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: m-Toluylsäuremethylester, 3-Toluylsäuremethylester, 3-Tolylsäuremethylester, 3-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-3-methylbenzoat

OR30098-5G
APOSOR30098-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30098-5G
Methyl-m-toluat
Methyl-m-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 113 °C/27mmHg
Dichte: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008436
CAS-Nummer: 99-36-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR