3-Methoxy-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR301008-100G
APOSOR301008-100GEA 439 EUR
APOSOR301008-100G
3-Methoxy-o-toluidin
3-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06412568
CAS-Nummer: 19500-02-8