2-Brom-4-methylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301009-25G
APOSOR301009-25GEA 66.7 EUR
APOSOR301009-25G
2-Brom-4-methylbenzaldehyd 98%
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Molecular Weight: 199,05 g/mol
Schmelzpunkt: 30…35 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039890
CAS-Nummer: 824-54-4