5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine Hydrochloride
OR301013-1G
APOSOR301013-1GEA 85.7 EUR
APOSOR301013-1G
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₄
Molecular Weight: 160,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08448159
CAS-Nummer: 837430-14-5