3-Amino-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole, N5-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-amino-6,6-dimethylpyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H,4H,6H)-carboxylate, tert-Butyl 3-amino-4,6-dihydro-6,6-dimethylpyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate, 3-Amino-5-(tert-butoxycarbonyl)-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole
OR301022-1G
APOSOR301022-1GEA
119
EUR
APOSOR301022-1G
3-Amino-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole, N5-BOC protected
3-Amino-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole, N5-BOC protected
Formel:
C₁₂H₂₀N₄O₂ Molecular Weight: 252,313 g/mol Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275051 CAS-Nummer: 398491-61-7 |