1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxy-7-azaindole
OR301023-25G
APOSOR301023-25GEA
168
EUR
APOSOR301023-25G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134.14 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08272242 CAS-Nummer: 98549-88-3 |