5-Methoxy-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methoxy-2-indolinone, 5-Methoxyindolin-2-one
OR301024-1G
APOSOR301024-1GEA
30.6
EUR
APOSOR301024-1G
5-Methoxy-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
5-Methoxyoxindole
Formel:
C9H9NO2 Molecular Weight: 163,1733 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01860251 CAS-Nummer: 7699-18-5 |