4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-1H-pyrazol-4-ol
OR301025-250MG
APOSOR301025-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR301025-250MG
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂O
Molecular Weight: 98,103 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22414500
CAS-Nummer: 78242-20-3