4-Amino-5-chloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR301026-1G
APOSOR301026-1GEA
132
EUR
APOSOR301026-1G
4-Amino-5-chloropyrimidine
4-Amino-5-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129,5500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233964 CAS-Nummer: 101257-82-3 |