Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-nitro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-3-nitrotoluene, 2-(Methoxycarbonyl)-3-methylnitrobenzene
OR301028-5G
OR301028-1G
APOSOR301028-5GEA
63.8
EUR
APOSOR301028-5G
APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.172 g/mol Schmelzpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042453 CAS-Nummer: 61940-22-5 |