4-Cbz-aminopiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine, 4-Cbz-Aminopiperidine
OR301035-5G
APOSOR301035-5GEA
55.1
EUR
APOSOR301035-5G
4-Cbz-aminopiperidine
4-Cbz-aminopiperidine
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 234.2942 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038571 CAS-Nummer: 182223-54-7 |