2-Amino-5-ethyl-pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Ethylpyridin-2-amine
OR301037-1G
APOSOR301037-1GEA 243 EUR
APOSOR301037-1G
2-Amino-5-ethyl-pyridine
2-Amino-5-ethyl-pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09757479
CAS-Nummer: 19842-07-0