2-Hydroxy-3-methylacetophenone 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR301046-1G
APOSOR301046-1GEA 0 EUR
APOSOR301046-1G
2-Hydroxy-3-methylacetophenone 95%
2-Hydroxy-3-methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 106…111 °C (12 mm Hg)
Dichte: 1,101 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07425673
CAS-Nummer: 699-91-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR