4-Aminocyclopentene hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301049-1G
APOSOR301049-1GEA
0
EUR
APOSOR301049-1G
4-Aminocyclopentene hydrochloride
4-Aminocyclopentene hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01630740 CAS-Nummer: 91469-55-5 |