4,5-Dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3,4,5-Tetrahydrobenzo[b]azepin-2-one
OR301054-5G
APOSOR301054-5GEA
94.4
EUR
APOSOR301054-5G
4,5-Dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
4,5-Dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161,2004 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024149 CAS-Nummer: 4424-80-0 |