2-Methyl-5-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Iodo-2-methylpyridine
OR301057-5G
APOSOR301057-5GEA
484
EUR
APOSOR301057-5G
2-Methyl-5-iodopyridine
2-Methyl-5-iodopyridine
Formel:
C₆H₆IN Molecular Weight: 219.023 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07437990 CAS-Nummer: 695-17-0 |