N-Benzyl-1,3-propandiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR301059-1G
APOSOR301059-1GEA
0
EUR
APOSOR301059-1G
N-Benzyl-1,3-propandiamin
N1-Benzylpropane-1,3-diamine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274361 CAS-Nummer: 13910-48-0 UN: 2735 ADR: 8,III |