2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301065-25G
APOSOR301065-25GEA
150
EUR
APOSOR301065-25G
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 188.0141 g/mol Schmelzpunkt: 229…231 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059281 CAS-Nummer: 63200-54-4 |