2-Brom-5-chlorthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301069-1G
APOSOR301069-1GEA
89.9
EUR
APOSOR301069-1G
2-Brom-5-chlorthiazol
2-Bromo-5-chlorothiazole
Formel:
C₃HBrClNS Molecular Weight: 198,4687 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09909626 CAS-Nummer: 16629-15-5 |