2-Bromo-6-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR301070-1G
APOSOR301070-1GEA
111
EUR
APOSOR301070-1G
2-Bromo-6-nitropyridine
2-Bromo-6-nitropyridine
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 202,9935 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234012 CAS-Nummer: 21203-78-1 |