3-Formyl-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR301072-5G
APOSOR301072-5GEA
74.1
EUR
APOSOR301072-5G
3-Formyl-2-methoxypyridin
3-Formyl-2-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115112 CAS-Nummer: 71255-09-9 |