3-Bromo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301082-10G
OR301082-1G
OR301082-5G
APOSOR301082-10GEA
87
EUR
APOSOR301082-10G
APOSOR301082-1G
APOSOR301082-5G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Formel:
C3H3BrN2 Siedepunkt: 70…72 °C/0,1mmHg Schmelzpunkt: 60…65 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01646049 CAS-Nummer: 14521-80-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...