3-Bromo-1H-pyrazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR301082-10G OR301082-1G OR301082-5G
APOSOR301082-10GEA 87 EUR
APOSOR301082-10G APOSOR301082-1G APOSOR301082-5G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Formel: C3H3BrN2
Siedepunkt: 70…72 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01646049
CAS-Nummer: 14521-80-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR