Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
OR301083-25G
APOSOR301083-25GEA 21.9 EUR
APOSOR301083-25G
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C/6mmHg
Dichte: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00184570
CAS-Nummer: 24922-02-9