4-Bromoisothiazole 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR301093-1G
APOSOR301093-1GEA 0 EUR
APOSOR301093-1G
4-Bromoisothiazole 98%
4-Bromoisothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Siedepunkt: 88…91 °C/48mmHg
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657593
CAS-Nummer: 24340-77-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR