Pyrimidin-5-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR301100-250MG
APOSOR301100-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR301100-250MG
Pyrimidin-5-ol
Pyrimidin-5-ol
Formel: C4H4N2O
Schmelzpunkt: 216 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06412562
CAS-Nummer: 26456-59-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR