6-Bromo-2-hydroxyquinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromoquinoxalin-2(1H)-one
OR301106-1G
APOSOR301106-1GEA
104
EUR
APOSOR301106-1G
6-Bromo-2-hydroxyquinoxaline
6-Bromo-2-hydroxyquinoxaline
Formel:
C₈H₅BrN₂O Molecular Weight: 225.0421 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834132 CAS-Nummer: 55687-34-8 |