7-Chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Chinolinol 98%
7-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Schmelzpunkt: 239…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016730
CAS-Nummer: 580-20-1
EINECS: 209-457-2