7-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR301138-1G
APOSOR301138-1GEA
382
EUR
APOSOR301138-1G
7-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
7-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,0320 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781153 CAS-Nummer: 902837-42-7 |