2,4-Dichloro-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR301154-1G
APOSOR301154-1GEA
75.4
EUR
APOSOR301154-1G
2,4-Dichloro-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidine
2,4-Dichloro-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O Molecular Weight: 191,0200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13250060 CAS-Nummer: 848398-41-4 |