2,4-Dichloro-6-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301155-250MG
APOSOR301155-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR301155-250MG
2,4-Dichloro-6-methoxypyrimidine
2,4-Dichloro-6-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂O Molecular Weight: 179,0000 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00955635 CAS-Nummer: 43212-41-5 |