2H-Thiopyran-3,5(4H,6H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR301158-1G
APOSOR301158-1GEA
632
EUR
APOSOR301158-1G
2H-Thiopyran-3,5(4H,6H)-dione
2H-Thiopyran-3,5(4H,6H)-dione
Formel:
C₅H₆O₂S Molecular Weight: 130,165 g/mol Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06651188 CAS-Nummer: 6881-49-8 |