3-(Benzyloxy)cyclobutanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301159-5G
APOSOR301159-5GEA
139
EUR
APOSOR301159-5G
3-(Benzyloxy)cyclobutanon 97%
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formel:
C11H12O2 Molecular Weight: 176.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09755991 CAS-Nummer: 30830-27-4 |