4-Amino-5-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR301165-1G
APOSOR301165-1GEA
65.4
EUR
APOSOR301165-1G
4-Amino-5-methylpyrimidine
4-Amino-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₇N₃ Molecular Weight: 109,1300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909807 CAS-Nummer: 22433-68-7 |