4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301166-250MG
APOSOR301166-250MGEA
66.7
EUR
APOSOR301166-250MG
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,0586 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15529172 CAS-Nummer: 1014613-64-9 |