4-Chloro-6-nitroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR301169-1G
APOSOR301169-1GEA 289 EUR
APOSOR301169-1G
4-Chloro-6-nitroquinoline
4-Chloro-6-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00498990
CAS-Nummer: 13675-94-0