4-Chlorofuro[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301170-250MG
APOSOR301170-250MGEA
258
EUR
APOSOR301170-250MG
4-Chlorofuro[3,2-d]pyrimidine
4-Chlorofuro[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃ClN₂O Molecular Weight: 154,5538 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834944 CAS-Nummer: 655255-09-7 |