tert-Butyl-3-oxoazepane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Azepan-3-one, N-BOC protected, N-Boc-3-azacycloheptan-1-one
OR301179-1G
APOSOR301179-1GEA
91.5
EUR
APOSOR301179-1G
tert-Butyl-3-oxoazepane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-oxoazepane-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Molecular Weight: 213,2735 g/mol Siedepunkt: 90 °C/0,15mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08443803 CAS-Nummer: 870842-23-2 |