tert-Butyl-6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
OR301180-1G
APOSOR301180-1GEA 203 EUR
APOSOR301180-1G
tert-Butyl-6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
tert-Butyl-6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₂BrNO₄
Molecular Weight: 396,2800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05865132
CAS-Nummer: 690632-38-3