(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(2-Chloroethoxy)ethanoic acid, 5-Chloro-3-oxapentanoic acid, 2-(2-Chloroethoxy)acetic acid

OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Formel: C₄H₇ClO₃
Molecular Weight: 138.55 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (3.5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 26…33 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17014832
CAS-Nummer: 14869-41-1
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR