2-(4-Iodophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR301185-5G
APOSOR301185-5GEA
104
EUR
APOSOR301185-5G
2-(4-Iodophenyl)ethanol
2-(4-Iodophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉IO Molecular Weight: 248,0600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173705 CAS-Nummer: 52914-23-5 |