2,3-Dichlorthiophenol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3-Dichlorphenylmercaptan, 1,2-Dichlor-3-mercaptobenzol, 2,3-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,3-Dichlorbenzolthiol

OR30119-5G
APOSOR30119-5GEA 43.5 EUR
APOSOR30119-5G
2,3-Dichlorthiophenol
2,3-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179.07 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 54…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041420
CAS-Nummer: 17231-95-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR