2-Methyl-5-pyrimidinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Methylpyrimidin-5-yl)boronic acid, 2-Methylpyrimidine-5-boronic acid
OR301199-5G
APOSOR301199-5GEA
178
EUR
APOSOR301199-5G
2-Methyl-5-pyrimidinboronsäure 96%
2-Methyl-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₅H₇BN₂O₂ Molecular Weight: 137,9323 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07375144 CAS-Nummer: 1034924-06-5 |