(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301205-5G
APOSOR301205-5GEA 109 EUR
APOSOR301205-5G
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol
Formel: C₇H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00859298
CAS-Nummer: 123148-66-3