4-Chloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301210-250MG
APOSOR301210-250MGEA
143
EUR
APOSOR301210-250MG
4-Chloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167,6000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09033903 CAS-Nummer: 35808-68-5 |