5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301230-5G
APOSOR301230-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301230-5G
5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₃H₅N₃O
Molecular Weight: 99,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03703470
CAS-Nummer: 52838-39-8