4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR301246-1G
APOSOR301246-1GEA
0
EUR
APOSOR301246-1G
4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile
4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08751344 CAS-Nummer: 126645-52-1 |