3-(4-Morpholinyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30125-1G
APOSOR30125-1GEA 0 EUR
APOSOR30125-1G
3-(4-Morpholinyl)phenol
3-(4-Morpholinyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051675
CAS-Nummer: 27292-49-5